N32601
Norcamphor
98%
Sinonimo/i:
2-Norbornanone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
168-172 °C (lit.)
Punto di fusione
93-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?