N32407
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Sinonimo/i:
2-Norbornene, Norbornylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
96 °C (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N
Descrizione generale
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported. Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?