B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
98%
Sinonimo/i:
2,5-Norbornadiene, NBD
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
0.05-0.25% BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
P. eboll.
89 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C - closed cup