Documenti
903647
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
Sinonimo/i:
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.34
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Applicazioni
1-Heptyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Heptyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3