Documenti fondamentali
N32105
Sigma-Aldrich
5-Norbornen-2-ol, mixture of endo and exo
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)