Documenti fondamentali
W366609
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
≥95%, FG
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero FEMA:
3666
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.082
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
può contenere
≤50 ppm MTBE
Indice di rifrazione
n20/D 1.5749 (lit.)
P. ebollizione
122 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; phenolic; sulfurous
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W366609-1KG
W366609-1KG-K
W366609-25G-K4061837820731
W366609-SAMPLE-K4061837537172
W366609-100G
W366609-100G-K4061837820724
W366609-25G
W366609-SAMPLE