Documenti fondamentali
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3643
Numero CE:
N° CoE:
10617
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.285
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fatty; green; fruity
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4410 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; fruity
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)