W334308
Ethyl 3-(methylthio)propionate
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl 3-(methyl thio) propanoate, Ethyl methyl mercaptopropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; pineapple; sulfurous
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCSC
InChI
1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3
YSNWHRKJEKWJNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Identification of new strawberry sulfur volatiles and changes during maturation.: Du et al. explore sulfur volatiles in strawberries, noting the presence of ethyl 3-(methylthio)propionate among new compounds discovered. The study provides insights into how these volatiles evolve during fruit maturation, impacting flavor and aroma profiles (Du et al., 2011).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W334308-100G-K | 4061837535741 |
W334308-5KG-K | 4061837890505 |
W334308-SAMPLE | |
W334308-100G | |
W334308-1KG | |
W334308-1KG-K | 4061837890499 |
W334308-5KG | |
W334308-SAMPLE-K | 4061837890512 |