Documenti fondamentali
W350575
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Isoamyl 2-methylbutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3505
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.530
NACRES:
NA.21
Organolettico:
apple; berry; fruity; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; berry; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)