Documenti fondamentali
W320005
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
Sinonimo/i:
cocoa pentenal
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero FEMA:
3200
Numero CE:
N° CoE:
10366
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.100
NACRES:
NA.21
Organolettico:
cocoa; rose; sweet
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥88%
può contenere
α-tocopherol, synthetic
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cocoa; rose; sweet
Stringa SMILE
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)