W202800
Allyl disulfide
≥80%, FG
Sinonimo/i:
Diallyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
>5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
180-195 °C (lit.)
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; onion; alliaceous
Stringa SMILE
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Paving New Roads Using Allium sativum as a Repurposed Drug and Analyzing its Antiviral Action Using Artificial Intelligence Technology.: Investigates the antiviral properties of Allium sativum (garlic), which is known to contain allyl disulfide. This study utilizes AI technology to analyze the mechanisms and efficacy of garlic as a repurposed drug for treating viral infections (Atoum MF et al., 2022).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W202800-1KG | |
W202800-1KG-K | 4061837819629 |
W202800-SAMPLE | |
W202800-100G | |
W202800-100G-K | 4061837489174 |
W202800-5KG | |
W202800-5KG-K | 4061837819636 |
W202800-SAMPLE-K | 4061837489181 |