Documenti fondamentali
W316202
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Numero FEMA:
3162
Numero CE:
N° CoE:
2250
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.033
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
burnt; coffee; roasted; sulfurous
Stringa SMILE
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Furfuryl thioacetate is a sulfur-containing flavor compound mainly found in coffee.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New developments in coffee aroma research.
Flament Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 15(1), 15-23 (1967)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
Articoli
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W316202-100G
W316202-100G-K4061837890215
W316202-1KG-K4061837527814
W316202-25G
W316202-1KG
W316202-25G-K
W316202-SAMPLE
W316202-SAMPLE-K4061837527821