W296309
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Sinonimo/i:
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Tensione di vapore
138 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥90%
Attività ottica
[α]20/D +22°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
224 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W296309-5KG | |
W296309-100G | |
W296309-100G-K | 4061837518089 |
W296309-1KG | |
W296309-1KG-K | 4061835566204 |
W296309-SAMPLE | |
W296309-SAMPLE-K | 4061837518102 |