Documenti fondamentali
W290267
Sigma-Aldrich
(-)-α-Pinene
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero FEMA:
2902
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
01.004
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Pinus spp.
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
α-pinene and β-pinene
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fresh; camphoraceous; woody; pine
Stringa SMILE
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W290267-SAMPLE-K4061835509928
W290267-1KG-K4061835539949
W290267-8KG-K4061835539956