274399
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
Sinonimo/i:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −50.0 to −46.0°, neat
Purezza ottica
ee: ≥86% (GLC)
Temp. autoaccensione
491 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Punto di fusione
-64 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare chiral γ-amino alcohols, which are used as catalysts for the preparation of chiral 1-aryl-1-propanols using aromatic aldehydes.
- As a substrate in the study of its t-BuOOH mediated oxidation catalyzed by Co(II) complex.
- As a starting material for the synthesis of polyfunctionalized cyclobutane derivatives.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.