Documenti fondamentali
W272108
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
Sinonimo/i:
Methyl isocaproate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
2721
Numero CE:
N° CoE:
322
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.432
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
139-140 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
banana; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)