78289
2-Methyldodecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h13H,4-12H2,1-3H3
HGEMCUOAMCILCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.1 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
70.60 °C - (External MSDS)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)