Documenti fondamentali
W250320
Sigma-Aldrich
Garlic oil
natural, FG
Sinonimo/i:
Allium sativum bulb oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2503
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; alliaceous; sulfurous
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W250320-SAMPLE-K4061834358831
W250320-100G-K4061838663214
W250320-10KG-K
W250320-1KG-K4061834368380
W250320-5KG-K