W245208
Ethyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzene acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl alpha-toluate, Phenylacetic acid ethylester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cocoa; honey; balsamic; floral; rose; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?