W354309
Ethylene brassylate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
138-142 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
floral; sweet
Stringa SMILE
O=C1CCCCCCCCCCCC(=O)OCCO1
InChI
1S/C15H26O4/c16-14-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15(17)19-13-12-18-14/h1-13H2
XRHCAGNSDHCHFJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W354309-10KG | |
W354309-10KG-K | 4061837530258 |
W354309-1KG-K | 4061837530265 |
W354309-SAMPLE-K | 4061837530272 |
W354309-1KG | |
W354309-5KG | |
W354309-5KG-K | |
W354309-SAMPLE |