Documenti fondamentali
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥97%
Sinonimo/i:
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2189
Beilstein:
1701355
Numero CE:
N° CoE:
292
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.417
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
1 mmHg ( 39.9 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
810 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
145-152 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal; fruity
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)