W213519
Benzyl acetate
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
23 mmHg ( 110 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
862 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
206 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fruity; floral; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W213519-100G | |
W213519-1KG | |
W213519-1KG-K | 4061837876134 |
W213519-100G-K | 4061837876127 |
W213519-5KG | |
W213519-5KG-K | 4061837508462 |
W213519-SAMPLE | |
W213519-SAMPLE-K | 4061837876141 |