U806
Undecanoic γ-lactone
99%
Sinonimo/i:
Aldehyde C14
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?