Documenti fondamentali
SYNS101506
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
Sinonimo/i:
Synthware S101506
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S101506
Dimensioni foro
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)