Z286478
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 4 mm
Sinonimo/i:
3-way connector, hose connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene (with TFE plug)
Descrizione
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 6470, 0004
Dimensioni foro
4 mm
Descrizione generale
Serrated tubulation on each end.
Caratteristiche e vantaggi
- Autoclave friendly
- Non-seizing, leakproof PTFE plug
- Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z286478-1EA | 4061826660102 |
Z286478-4EA | 4061832616919 |