Z506583
Perfektum® three-way high pressure stopcock
Male Luer lock to female Luer to side female Luer
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6011HP
Descrizione generale
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Note legali
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506583-1EA | 4061826729878 |