Z102350
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
Female Luer to male Luer lock, not unidirectional
Sinonimo/i:
Compression-Nut Stopcock, One-Way Compression Stopcock, Stopcock for Compression
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6021
Descrizione generale
Water tested at 80 psi.
Note legali
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z102350-1EA | 4061832529745 |