SYNS181635
Synthware™ straight bore PTFE stopcock plug
bore size 6 mm, Plug Size: 16/35
Sinonimo/i:
Synthware S181635
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S181635
Dimensioni foro
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)