Documenti fondamentali
SYNS462044
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 6 mm, plug size 20/44
Sinonimo/i:
Synthware S462044
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S462044
Dimensioni foro
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
To be used with constant pressure retention kit (S69)
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)