SYNC101100
Synthware™ Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
Sinonimo/i:
Synthware C101100, distilling column, fractional column
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C101100
Lunghezza
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)