Documenti fondamentali
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint ST/NS14/20
Diam. int. × diam. est.
10 mm × 12 mm
Lungh. effettiva
190 mm
Descrizione generale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Altre note
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)