Z100315
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Lunghezza
200 mm
D.E.
30 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100315-1EA | 4061837588846 |