SYNA371420
Synthware™ Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A371420, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A371420
Descrizione generale
Provides dual entry into a variety of flasks.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)