Key Documents
S793108
N,N'-(2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)TRIMETHYLENE)BIS(TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H28Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.166
Numero MDL:
Altre note