QBD11581
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Sinonimo/i:
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-Zm-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1c(cc(c(c1OC(=O)CCC(NC(=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)F)F)F
InChI
1S/C78H134F4N4O35/c1-93-14-15-97-22-23-101-28-29-103-32-33-105-36-37-107-40-41-109-44-45-111-48-49-113-52-53-115-56-57-117-60-61-119-64-65-120-63-62-118-59-58-116-55-54-114-51-50-112-47-46-110-43-42-108-39-38-106-35-34-104-31-30-102-27-26-100-21-18-96-13-
CSFNMNXCDRHNCL-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)