Documenti fondamentali
QBD11028
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®12-DSPE
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C75H140N3O24P
Peso molecolare:
1498.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Gruppo funzionale
phospholipid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCNC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)O
InChI
1S/C75H140N3O24P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-74(83)99-67-69(102-75(84)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)68-101-103(85,86)100-44-40-77-71(80)38-42-87-45-47-89-49-51-91-53-55-93-57-59-95-61-63-97-65-66-98-64-62-96-60-58-94-56
NSUQHFQCPXYHBT-UPFDQZFOSA-N
Caratteristiche e vantaggi
MAL-dPEG®₁₂-DSPE is a micelle building block which can react with a free thiol through the maleimide.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)