JKA3124
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
Sinonimo/i:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
Stato
solid
PM
average Mn 2,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)