JKA5036
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Sinonimo/i:
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5036-1G | 4061833866948 |