Key Documents
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
About This Item
Formula condensata:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~410
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
217 °C/1 mmHg (lit.)
Temp. transizione
Tg −54 °C
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves