Documenti fondamentali
389188
Sigma-Aldrich
Glyceryl tribenzoate
95%
Sinonimo/i:
Tribenzoin
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH(CH2O2CC6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H20O6/c25-22(18-10-4-1-5-11-18)28-16-21(30-24(27)20-14-8-3-9-15-20)17-29-23(26)19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2
HIZCTWCPHWUPFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ying Dong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 957, 30-35 (2014-03-25)
Glycerol has the latent capacity to act as a plasma volume expander and disguise blood doping practices. Therefore, it has been prohibited in sports as a masking agent by the World Anti-Doping Agency (WADA) since January 2010 and a urinary