QBD11384
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C159H310N7O65P
Peso molecolare:
3391.14
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a dPEG spacer attached a DOTA-tris(acid) metal chelator.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11384-25MG | |
QBD11384-100MG |