Key Documents
QBD11157
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C61H105F4N5O21
Peso molecolare:
1320.50
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Caratteristiche e vantaggi
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)