QBD10642
Lipoamido-dPEG®8-TFP ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)