Documenti fondamentali
15429
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCOCH2CH[NH(COOC(CH3)3]COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.32
Beilstein:
2336144
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
64-67 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina
Shugo Yamashita et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 157, 85-96 (2020-10-12)
Bone-drug targeting therapies using nanoparticles based on targeting ligands remain challenging due to their uptake clearance at non-target sites such as the liver, kidney, and spleen. Furthermore, the distribution sites of nanoparticles in bones have not been fully investigated, thus