QBD10374
SPDP-dPEG®4-NHS ester
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Gruppo funzionale
NHS ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C23H33N3O9S2/c27-19(7-18-36-37-20-3-1-2-8-25-20)24-9-11-32-13-15-34-17-16-33-14-12-31-10-6-23(30)35-26-21(28)4-5-22(26)29/h1-3,8H,4-7,9-18H2,(H,24,27)
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)