QBD10109
Acid-dPEG®5-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Gruppo funzionale
NHS ester
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C18H29NO11/c20-15-1-2-16(21)19(15)30-18(24)4-6-26-8-10-28-12-14-29-13-11-27-9-7-25-5-3-17(22)23/h1-14H2,(H,22,23)
QMACGMMKGUAJOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)