Documenti fondamentali
P66009
Sigma-Aldrich
3-Pyridylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
3-Pyridineacetonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Beilstein:
111292
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N Andharia et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 470(6), 897-907 (2018-02-06)
The pancreatic duct epithelium secretes the HCO3--rich pancreatic juice. The HCO3- transport across the luminal membrane has been proposed to be mediated by SLC26A Cl--HCO3- exchangers. To examine the electrophysiological properties of Cl--HCO3- exchangers, we directly measured HCO3- conductance in
Magalí Pasqualone et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 652-658 (2017-05-10)
Transdermal drug delivery system (TDDS) could be seen as alternative to the oral administration which avoids several adverse effects. In this study a novel TDDS for risedronate (RI), a bisphosphonate used for osteoporosis treatment, based on a vinyl acetate-dioctylfumarate copolymer