Documenti fondamentali
A42050
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzyl cyanide
99%
Sinonimo/i:
4-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
lumps
P. ebollizione
312 °C (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)