151572
4-Nitrophenylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Beilstein:
388442
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Nitrophenylacetonitrile was used in the preparation of cyanostilbene.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)