H21101
4-Hydroxyphenylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzyl cyanide
Saggio
98%
P. ebollizione
330 °C/756 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2
AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)